Wichtige Dokumente
MAT047028906
Matrix Scientific
4-Chloro-2,5-difluorobenzenesulfonamide
Alle Fotos(1)
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
121-122
Iupac Name
4-chloro-2,5-difluorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H4ClF2NO2S/c7-3-1-5(9)6(2-4(3)8)13(10,11)12/h1-2H,(H2,10,11,12)
InChIKey
AMCKYGNCTHBNJP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/001956.html
Melting Point
121-122
MSDS
https://www.matrixscientific.com/001956.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)