Wichtige Dokumente
MAT047027651
Matrix Scientific
N-Methyl bromofluoroacetamide
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
2-bromo-2-fluoro-N-methylacetamide
Inchi Code
1S/C3H5BrFNO/c1-6-3(7)2(4)5/h2H,1H3,(H,6,7)
InChIKey
MINFGRMBJUDPPR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/009024.html
MSDS
https://www.matrixscientific.com/009024.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)