Merck
MAT047026309
Matrix Scientific
1,4-Dibromohexafluoro-2-butene
Größe auswählen
1 G
CHF 106.52
Lieferanten-SKU: 008889-1G
CHF 106.52
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 106.52
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
321.84
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 008889-1G
CHF 106.52
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(2E)-1,4-dibromo-1,1,2,3,4,4-hexafluoro-2-butene
Inchi Code
1S/C4Br2F6/c5-3(9,10)1(7)2(8)4(6,11)12/b2-1+
InChIKey
BDJHSJLEJXRSSG-OWOJBTEDSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/008889.html
MSDS
https://www.matrixscientific.com/008889.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)