Merck
MAT047026116
Matrix Scientific
4-Hydroxy-1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-2-pyrrolidinecarboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.32
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-hydroxy-1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]proline
Inchi Code
1S/C12H15NO5S/c1-8-2-4-10(5-3-8)19(17,18)13-7-9(14)6-11(13)12(15)16/h2-5,9,11,14H,6-7H2,1H3,(H,15,16)
InChIKey
UAFPTDLCLKLJKA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007895.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007895.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)