Merck
MAT047026006
Matrix Scientific
2-(2-Carboxyethyl)thio-4,6-dimethylpyrimidine
Größe auswählen
500 MG
CHF 255.38
1 G
CHF 418.20
Lieferanten-SKU: 007796-500MG
CHF 255.38
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 255.38
1 G
CHF 418.20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 007796-500MG
CHF 255.38
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-[(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)sulfanyl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H12N2O2S/c1-6-5-7(2)11-9(10-6)14-4-3-8(12)13/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,12,13)
InChIKey
MULFLAMWNBZYLU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007796.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007796.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)