Merck
MAT047025067
Matrix Scientific
2,4-Bis(dimethylamino)pyrimidine-6-carboxylic acid
Größe auswählen
500 MG
CHF 165.83
Lieferanten-SKU: 006882-500MG
CHF 165.83
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 165.83
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 006882-500MG
CHF 165.83
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
164-168
Iupac Name
2,6-bis(dimethylamino)-4-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H14N4O2/c1-12(2)7-5-6(8(14)15)10-9(11-7)13(3)4/h5H,1-4H3,(H,14,15)
InChIKey
DWPRJVXKQCFURP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/006882.html
Melting Point
164-168
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/006882.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)