Merck
MAT047024207
Matrix Scientific
5,7-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.16
MDL-Nummer:
Iupac Name
5,7-bis(trifluoromethyl)-4-quinolinol
Inchi Code
1S/C11H5F6NO/c12-10(13,14)5-3-6(11(15,16)17)9-7(4-5)18-2-1-8(9)19/h1-4H,(H,18,19)
InChIKey
VMUHDGVEVRDEMW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/005836.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/005836.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)