Merck
MAT047023537
Matrix Scientific
Perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanoic acidmethyl ester
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
510.1
MDL-Nummer:
bp
155-156
Iupac Name
methyl 2,3,3,3-tetrafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propoxy]propanoate
Inchi Code
1S/C10H3F17O4/c1-29-2(28)3(11,6(15,16)17)30-10(26,27)5(14,8(21,22)23)31-9(24,25)4(12,13)7(18,19)20/h1H3
InChIKey
UMADKHFVSXRTGY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/001420.html
Boiling point
155-156
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/001420.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)