Wichtige Dokumente
MAN238930415
Manchester Organics
Pentanedihydrazide
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
pentanedihydrazide
Inchi Code
1S/C5H12N4O2/c6-8-4(10)2-1-3-5(11)9-7/h1-3,6-7H2,(H,8,10)(H,9,11)
InChIKey
LGYJSPMYALQHBL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/D20251
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)