Merck
KEYH93E4A754
Key Organics / BIONET
1-bromo-3-[(2-bromo-1-ethoxyethoxy)methyl]benzene
Größe auswählen
500 MG
CHF 692.50
1 G
CHF 1’345.00
2 G
CHF 2’455.00
5 G
CHF 5’260.00
Lieferanten-SKU: AT-0061-500MG
CHF 692.50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 692.50
1 G
CHF 1’345.00
2 G
CHF 2’455.00
5 G
CHF 5’260.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.04
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: AT-0061-500MG
CHF 692.50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-bromo-3-((2-bromo-1-ethoxyethoxy)methyl)benzene
Inchi Code
1S/C11H14Br2O2/c1-2-14-11(7-12)15-8-9-4-3-5-10(13)6-9/h3-6,11H,2,7-8H2,1H3
InChIKey
DQXJNSWQVXVGAZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at -18C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AT-0061
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AT-0061
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)