Merck
KEYH042EEC34
Key Organics / BIONET
6-(1H-imidazol-1-yl)pyridine-3-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.17
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
>270
Iupac Name
6-(1H-imidazol-1-yl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C9H7N3O2/c13-9(14)7-1-2-8(11-5-7)12-4-3-10-6-12/h1-6H,(H,13,14)
InChIKey
HHWABXGAQNCVFW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2F-337S
Melting Point
>270
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2F-337S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)