Wichtige Dokumente
KEY771306133
Key Organics / BIONET
3-chloropyrido[2,3-b]pyrazin-6-amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: SS-4974-500MG
CHF 628.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: SS-4974-500MG
CHF 628.30
Iupac Name
3-chloropyrido[2,3-b]pyrazin-6-amine
Inchi Code
1S/C7H5ClN4/c8-5-3-10-4-1-2-6(9)12-7(4)11-5/h1-3H,(H2,9,11,12)
InChIKey
QLIBKHMDPSXBBA-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4974
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)