Merck
KEY771306068
Key Organics / BIONET
4-[(E)-[(4-fluoro-3-nitrophenyl)imino]methyl]phenol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.22
MDL-Nummer:
Iupac Name
(E)-4-(((4-fluoro-3-nitrophenyl)imino)methyl)phenol
Inchi Code
1S/C13H9FN2O3/c14-12-6-3-10(7-13(12)16(18)19)15-8-9-1-4-11(17)5-2-9/h1-8,17H/b15-8+
InChIKey
GKFONABYUZWFSC-OVCLIPMQSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/JS-3026
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/JS-3026
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)