Merck
KEY771306063
Key Organics / BIONET
(E)-N-[(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)methylidene]hydroxylamine
Größe auswählen
500 MG
CHF 133.30
1 G
CHF 182.80
2 G
CHF 314.80
5 G
CHF 644.80
10 G
CHF 1’106.80
Lieferanten-SKU: JS-3021-500MG
CHF 133.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 133.30
1 G
CHF 182.80
2 G
CHF 314.80
5 G
CHF 644.80
10 G
CHF 1’106.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.15
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: JS-3021-500MG
CHF 133.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde oxime
Inchi Code
1S/C8H7NO3/c10-9-4-6-1-2-7-8(3-6)12-5-11-7/h1-3H,4-5H2
InChIKey
VQCQPDOAQIMFQN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/JS-3021
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/JS-3021
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)