Merck
KEY771306050
Key Organics / BIONET
2-(2-phenoxyacetamido)benzoic acid
Größe auswählen
500 MG
CHF 298.30
1 G
CHF 446.80
2 G
CHF 842.80
5 G
CHF 1’832.80
Lieferanten-SKU: JS-3004-500MG
CHF 298.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 298.30
1 G
CHF 446.80
2 G
CHF 842.80
5 G
CHF 1’832.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: JS-3004-500MG
CHF 298.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-[(phenoxyacetyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H13NO4/c17-14(10-20-11-6-2-1-3-7-11)16-13-9-5-4-8-12(13)15(18)19/h1-9H,10H2,(H,16,17)(H,18,19)
InChIKey
RKNMVALGNSLQQL-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/JS-3004
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/JS-3004
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)