Wichtige Dokumente
KEY514454361
Key Organics / BIONET
methyl 3-amino-5-methoxybenzoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: GS-6513-500MG
CHF 122.50
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: GS-6513-500MG
CHF 122.50
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
methyl 3-amino-5-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-12-8-4-6(9(11)13-2)3-7(10)5-8/h3-5H,10H2,1-2H3
InChIKey
OWMZQNZFHGAVCN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/GS-6513
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)