Wichtige Dokumente
KEY491462647
Key Organics / BIONET
3'-(hydroxymethyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: AS-3216-1G
CHF 193.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: AS-3216-1G
CHF 193.30
Iupac Name
3'-(hydroxymethyl)[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H12O3/c15-9-10-2-1-3-13(8-10)11-4-6-12(7-5-11)14(16)17/h1-8,15H,9H2,(H,16,17)
InChIKey
HPXYVZSLBXTFMD-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-3216
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)