Wichtige Dokumente
KEY466133662
Key Organics / BIONET
2-amino-3,5-dichloro-N-hydroxybenzamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 12J-520S-500MG
CHF 628.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 12J-520S-500MG
CHF 628.30
Iupac Name
2-amino-3,5-dichloro-N-hydroxybenzamide
Inchi Code
1S/C7H6Cl2N2O2/c8-3-1-4(7(12)11-13)6(10)5(9)2-3/h1-2,13H,10H2,(H,11,12)
InChIKey
HIWHWBVENCBGDR-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12J-520S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)