Merck
KEY466133528
Key Organics / BIONET
6-(benzylsulfanyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.37
MDL-Nummer:
Iupac Name
6-(benzylsulfanyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C13H9N3S2/c14-8-11-12(15-13-16(11)6-7-17-13)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-7H,9H2
InChIKey
YBSHODVVRCYYGV-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12D-075S
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12D-075S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)