Merck
KEY466133400
Key Organics / BIONET
(4-nitrophenyl)methyl 4-(1H-indol-3-yl)butanoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.36
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-nitrobenzyl 4-(1H-indol-3-yl)butanoate
Inchi Code
1S/C19H18N2O4/c22-19(25-13-14-8-10-16(11-9-14)21(23)24)7-3-4-15-12-20-18-6-2-1-5-17(15)18/h1-2,5-6,8-12,20H,3-4,7,13H2
InChIKey
GRXNQKWXKCTVBH-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11W-0839
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11W-0839
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)