Wichtige Dokumente
KEY466133329
Key Organics / BIONET
2-chloro-3-(4-methylpiperazin-1-yl)-1,4-dihydronaphthalene-1,4-dione
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 11T-0655-500MG
CHF 617.50
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 11T-0655-500MG
CHF 617.50
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
2-chloro-3-(4-methyl-1-piperazinyl)naphthoquinone
Inchi Code
1S/C15H15ClN2O2/c1-17-6-8-18(9-7-17)13-12(16)14(19)10-4-2-3-5-11(10)15(13)20/h2-5H,6-9H2,1H3
InChIKey
GUNUJEHGUYLPRR-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11T-0655
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)