Merck
KEY466133307
Key Organics / BIONET
N'-[(E)-(2-chlorophenyl)methylidene]methoxycarbohydrazide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.64
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl (2E)-2-(2-chlorobenzylidene)hydrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H9ClN2O2/c1-14-9(13)12-11-6-7-4-2-3-5-8(7)10/h2-6H,1H3,(H,12,13)/b11-6+
InChIKey
CRQYZVSUKGORJG-IZZDOVSWSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11T-0619
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11T-0619
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)