Merck
KEY466133178
Key Organics / BIONET
(1-methyl-1H-indazol-5-yl)thiourea
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.27
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-(1-methyl-1H-indazol-5-yl)thiourea
Inchi Code
1S/C9H10N4S/c1-13-8-3-2-7(12-9(10)14)4-6(8)5-11-13/h2-5H,1H3,(H3,10,12,14)
InChIKey
AYNCQBZSSPKIOH-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11P-703
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11P-703
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)