Merck
KEY466132802
Key Organics / BIONET
4-[(2E)-2-[(4-chlorophenyl)methylidene]hydrazin-1-yl]-2-(trifluoromethyl)quinazoline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
350.73
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-chlorobenzaldehyde [2-(trifluoromethyl)-4-quinazolinyl]hydrazone
Inchi Code
1S/C16H10ClF3N4/c17-11-7-5-10(6-8-11)9-21-24-14-12-3-1-2-4-13(12)22-15(23-14)16(18,19)20/h1-9H,(H,22,23,24)/b21-9+
InChIKey
SVRVFUNDQIWCLS-ZVBGSRNCSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11L-009
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11L-009
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)