Merck
KEY466132414
Key Organics / BIONET
methyl 2-(1,2-oxazol-5-yl)octanoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.29
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl 2-(5-isoxazolyl)octanoate
Inchi Code
1S/C12H19NO3/c1-3-4-5-6-7-10(12(14)15-2)11-8-9-13-16-11/h8-10H,3-7H2,1-2H3
InChIKey
JAMJBCJOAAUFPR-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10X-0869
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10X-0869
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)