Merck
KEY466131903
Key Organics / BIONET
1-benzyl-3-[2-(4-methylphenyl)-2-oxoethyl]imidazolidine-2,4,5-trione
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.35
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-benzyl-3-[2-(4-methylphenyl)-2-oxoethyl]-2,4,5-imidazolidinetrione
Inchi Code
1S/C19H16N2O4/c1-13-7-9-15(10-8-13)16(22)12-21-18(24)17(23)20(19(21)25)11-14-5-3-2-4-6-14/h2-10H,11-12H2,1H3
InChIKey
QDQQZJLEGQAPLW-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10M-079
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10M-079
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)