Merck
KEY466131842
Key Organics / BIONET
2-{[(3,4-dichlorophenyl)methyl]sulfanyl}-N-methyl-6-[(methylsulfanyl)methyl]pyrimidin-4-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.33
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-[(3,4-dichlorobenzyl)sulfanyl]-N-methyl-6-[(methylsulfanyl)methyl]-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C14H15Cl2N3S2/c1-17-13-6-10(8-20-2)18-14(19-13)21-7-9-3-4-11(15)12(16)5-9/h3-6H,7-8H2,1-2H3,(H,17,18,19)
InChIKey
SENQIAANEOEPOQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10L-602S
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10L-602S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)