Merck
KEY465203306
Key Organics / BIONET
1-[3-methyl-4-(propan-2-yl)phenyl]imidazolidin-2-one
Größe auswählen
500 MG
CHF 617.50
Lieferanten-SKU: MS-3665-500MG
CHF 617.50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 617.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.3
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: MS-3665-500MG
CHF 617.50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(4-isopropyl-3-methylphenyl)-2-imidazolidinone
Inchi Code
1S/C13H18N2O/c1-9(2)12-5-4-11(8-10(12)3)15-7-6-14-13(15)16/h4-5,8-9H,6-7H2,1-3H3,(H,14,16)
InChIKey
LHAPXGBYQLLWJZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-3665
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-3665
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)