Merck
KEY465203107
Key Organics / BIONET
N1,N4-dibutylpiperazine-1,4-dicarboxamide
Größe auswählen
500 MG
CHF 617.50
Lieferanten-SKU: MS-2922-500MG
CHF 617.50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 617.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.4
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: MS-2922-500MG
CHF 617.50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
N~1~,N~4~-dibutyl-1,4-piperazinedicarboxamide
Inchi Code
1S/C14H28N4O2/c1-3-5-7-15-13(19)17-9-11-18(12-10-17)14(20)16-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3,(H,15,19)(H,16,20)
InChIKey
DCMQDMKHRLOIQC-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-2922
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-2922
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)