Merck
KEY465202716
Key Organics / BIONET
methyl 2-({[4-(propan-2-yl)phenoxy]carbonyl}amino)benzoate
Größe auswählen
500 MG
CHF 628.30
Lieferanten-SKU: MS-1249-500MG
CHF 628.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 628.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
313.35
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: MS-1249-500MG
CHF 628.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-{[(4-isopropylphenoxy)carbonyl]amino}benzoate
Inchi Code
1S/C18H19NO4/c1-12(2)13-8-10-14(11-9-13)23-18(21)19-16-7-5-4-6-15(16)17(20)22-3/h4-12H,1-3H3,(H,19,21)
InChIKey
DGPXMPWTCOTNAG-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-1249
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-1249
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)