Merck
KEY465202681
Key Organics / BIONET
butyl 2-[N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-1-phenylformamido]propanoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
377.84
MDL-Nummer:
Iupac Name
butyl 2-(benzoyl-3-chloro-4-fluoroanilino)propanoate
Inchi Code
1S/C20H21ClFNO3/c1-3-4-12-26-20(25)14(2)23(16-10-11-18(22)17(21)13-16)19(24)15-8-6-5-7-9-15/h5-11,13-14H,3-4,12H2,1-2H3
InChIKey
VIZHYOQUNVSIAV-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-0999
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-0999
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)