Merck
KEY465202173
Key Organics / BIONET
2-{[(4-chlorophenyl)methyl]sulfanyl}-4-(4-methylphenyl)-4-oxobutanoic acid
Größe auswählen
500 MG
CHF 617.50
1 G
CHF 1’195.00
Lieferanten-SKU: JS-1203-500MG
CHF 617.50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 617.50
1 G
CHF 1’195.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
348.85
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: JS-1203-500MG
CHF 617.50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-[(4-chlorobenzyl)sulfanyl]-4-(4-methylphenyl)-4-oxobutanoic acid
Inchi Code
1S/C18H17ClO3S/c1-12-2-6-14(7-3-12)16(20)10-17(18(21)22)23-11-13-4-8-15(19)9-5-13/h2-9,17H,10-11H2,1H3,(H,21,22)
InChIKey
LLBPSKRWWMYWGF-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/JS-1203
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/JS-1203
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)