Merck
KEY465202024
Key Organics / BIONET
4-bromo-3-methyl-N-[(6-nitro-2H-1,3-benzodioxol-5-yl)methyl]aniline
Größe auswählen
500 MG
CHF 628.30
1 G
CHF 1’205.80
2 G
CHF 2’188.30
Lieferanten-SKU: JS-0316-500MG
CHF 628.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 628.30
1 G
CHF 1’205.80
2 G
CHF 2’188.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
365.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: JS-0316-500MG
CHF 628.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-3-methyl-N-[(6-nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)methyl]aniline
Inchi Code
1S/C15H13BrN2O4/c1-9-4-11(2-3-12(9)16)17-7-10-5-14-15(22-8-21-14)6-13(10)18(19)20/h2-6,17H,7-8H2,1H3
InChIKey
OBMAZRSHBBGUQZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/JS-0316
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/JS-0316
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)