Wichtige Dokumente
KEY465201975
Key Organics / BIONET
4-[(1Z)-3-oxo-3-phenylprop-1-en-1-yl]phenyl thiophene-2-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: JS-0107-500MG
CHF 617.50
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: JS-0107-500MG
CHF 617.50
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
4-[(1Z)-3-oxo-3-phenyl-1-propenyl]phenyl 2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C20H14O3S/c21-18(16-5-2-1-3-6-16)13-10-15-8-11-17(12-9-15)23-20(22)19-7-4-14-24-19/h1-14H/b13-10-
InChIKey
JGWUANPEPDUDHO-RAXLEYEMSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/JS-0107
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)