Wichtige Dokumente
KEY465201921
Key Organics / BIONET
ethyl 2-cyclopropylimidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazole-6-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: HA-0212-500MG
CHF 628.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: HA-0212-500MG
CHF 628.30
Iupac Name
ethyl 2-cyclopropylimidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazole-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H11N3O2S/c1-2-15-9(14)7-5-13-10(11-7)16-8(12-13)6-3-4-6/h5,12H,2-4H2,1H3
InChIKey
DEYBFWYLHAJXGZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/HA-0212
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)