Wichtige Dokumente
KEY465199536
Key Organics / BIONET
6-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 8D-069-500MG
CHF 133.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 8D-069-500MG
CHF 133.30
Iupac Name
6-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H7ClN2OS2/c13-8-1-3-9(4-2-8)18-11-10(7-16)15-5-6-17-12(15)14-11/h1-7H
InChIKey
LVNVTDKIAXLVOY-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8D-069
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)