Merck
KEY465199383
Key Organics / BIONET
N-methyl-N-(4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-yl)methanesulfonamide
Größe auswählen
500 MG
CHF 628.30
1 G
CHF 1’205.80
2 G
CHF 2’188.30
Lieferanten-SKU: 7W-0861-500MG
CHF 628.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 628.30
1 G
CHF 1’205.80
2 G
CHF 2’188.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.35
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 7W-0861-500MG
CHF 628.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-methyl-N-(4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-yl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H14N2O2S2/c1-11(15(2,12)13)9-10-7-5-3-4-6-8(7)14-9/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
KKIHZYSQJRUSRG-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7W-0861
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7W-0861
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)