Wichtige Dokumente
KEY465199280
Key Organics / BIONET
1,3-dimethyl 2-methyl-2-(4-nitrophenyl)propanedioate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 7T-0070-500MG
CHF 628.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 7T-0070-500MG
CHF 628.30
Iupac Name
dimethyl 2-methyl-2-(4-nitrophenyl)malonate
Inchi Code
1S/C12H13NO6/c1-12(10(14)18-2,11(15)19-3)8-4-6-9(7-5-8)13(16)17/h4-7H,1-3H3
InChIKey
RFISOAYKEOMLCU-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7T-0070
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)