Merck
KEY465199140
Key Organics / BIONET
N'-cyclopropanecarbonyl-1-[(3,4-dichlorophenyl)methyl]piperidine-4-carbohydrazide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
370.28
MDL-Nummer:
Iupac Name
N'-(cyclopropylcarbonyl)-1-(3,4-dichlorobenzyl)-4-piperidinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C17H21Cl2N3O2/c18-14-4-1-11(9-15(14)19)10-22-7-5-13(6-8-22)17(24)21-20-16(23)12-2-3-12/h1,4,9,12-13H,2-3,5-8,10H2,(H,20,23)(H,21,24)
InChIKey
UMNWIEUUCBURJR-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7R-0240
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7R-0240
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)