Merck
KEY465198964
Key Organics / BIONET
2-methoxy-4-{[2-(trifluoromethyl)quinazolin-4-yl]oxy}benzaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
348.28
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-methoxy-4-{[2-(trifluoromethyl)-4-quinazolinyl]oxy}benzaldehyde
Inchi Code
1S/C17H11F3N2O3/c1-24-14-8-11(7-6-10(14)9-23)25-15-12-4-2-3-5-13(12)21-16(22-15)17(18,19)20/h2-9H,1H3
InChIKey
WWAKQRYDUYTNGI-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7N-067
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7N-067
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)