Wichtige Dokumente
KEY465198795
Key Organics / BIONET
2-cyano-N'-[(Z)-[4-(dimethylamino)phenyl]methylidene]acetohydrazide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 7L-707-500MG
CHF 628.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 7L-707-500MG
CHF 628.30
Iupac Name
2-cyano-N'-{(Z)-[4-(dimethylamino)phenyl]methylidene}acetohydrazide
Inchi Code
1S/C12H14N4O/c1-16(2)11-5-3-10(4-6-11)9-14-15-12(17)7-8-13/h3-6,9H,7H2,1-2H3,(H,15,17)/b14-9-
InChIKey
RWGFQNBYOYUCIU-ZROIWOOFSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7L-707
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)