Merck
KEY465197835
Key Organics / BIONET
5-[(2-fluorophenyl)methyl]-2-methylpyrimidine-4,6-diamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.26
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-(2-fluorobenzyl)-2-methyl-4,6-pyrimidinediamine
Inchi Code
1S/C12H13FN4/c1-7-16-11(14)9(12(15)17-7)6-8-4-2-3-5-10(8)13/h2-5H,6H2,1H3,(H4,14,15,16,17)
InChIKey
MIYYOMSMQREKGX-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6K-030
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6K-030
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)