Merck
KEY465197541
Key Organics / BIONET
N-{5H-chromeno[4,3-d]pyrimidin-2-yl}-4-nitrobenzamide
Größe auswählen
500 MG
CHF 628.30
1 G
CHF 1’205.80
2 G
CHF 2’188.30
Lieferanten-SKU: 5X-0936-500MG
CHF 628.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 628.30
1 G
CHF 1’205.80
2 G
CHF 2’188.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
348.32
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 5X-0936-500MG
CHF 628.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(5H-chromeno[4,3-d]pyrimidin-2-yl)-4-nitrobenzamide
Inchi Code
1S/C18H12N4O4/c23-17(11-5-7-13(8-6-11)22(24)25)21-18-19-9-12-10-26-15-4-2-1-3-14(15)16(12)20-18/h1-9H,10H2,(H,19,20,21,23)
InChIKey
IYWYFRPQDQDEQA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5X-0936
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5X-0936
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)