Merck
KEY465197255
Key Organics / BIONET
1-benzyl-N'-(4-methylbenzenesulfonyl)piperidine-4-carbohydrazide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
387.5
MDL-Nummer:
Iupac Name
N'-[(1-benzyl-4-piperidinyl)carbonyl]-4-methylbenzenesulfonohydrazide
Inchi Code
1S/C20H25N3O3S/c1-16-7-9-19(10-8-16)27(25,26)22-21-20(24)18-11-13-23(14-12-18)15-17-5-3-2-4-6-17/h2-10,18,22H,11-15H2,1H3,(H,21,24)
InChIKey
HGOQFZCYIGSTNT-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5R-0286
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5R-0286
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)