Merck
KEY465196521
Key Organics / BIONET
2,4-dichloro-N-{[(3,4-dimethoxyphenyl)carbamoyl]amino}benzamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
384.22
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-(2,4-dichlorobenzoyl)-N-(3,4-dimethoxyphenyl)hydrazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C16H15Cl2N3O4/c1-24-13-6-4-10(8-14(13)25-2)19-16(23)21-20-15(22)11-5-3-9(17)7-12(11)18/h3-8H,1-2H3,(H,20,22)(H2,19,21,23)
InChIKey
NQYYJNCWFYPUNU-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4X-0240
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4X-0240
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)