Merck
KEY465196368
Key Organics / BIONET
[(4Z)-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-4-ylidene]amino benzenesulfonate
Größe auswählen
500 MG
CHF 617.50
1 G
CHF 1’195.00
2 G
CHF 2’177.50
Lieferanten-SKU: 4R-1327-500MG
CHF 617.50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 617.50
1 G
CHF 1’195.00
2 G
CHF 2’177.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.33
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 4R-1327-500MG
CHF 617.50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(6,7-dihydrobenzofuran-4-yl)-O-(phenylsulfonyl)hydroxylamine
Inchi Code
1S/C14H13NO4S/c16-20(17,11-5-2-1-3-6-11)19-15-13-7-4-8-14-12(13)9-10-18-14/h1-3,5-7,9-10,15H,4,8H2
InChIKey
FQIWTGAMQQCSJX-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4R-1327
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4R-1327
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)