Merck
KEY465195758
Key Organics / BIONET
N'-[(1Z)-1-amino-2-(pyridin-2-ylsulfanyl)ethylidene]-2-cyanoacetohydrazide
Größe auswählen
500 MG
CHF 628.30
1 G
CHF 1’205.80
2 G
CHF 2’188.30
Lieferanten-SKU: 4F-041-500MG
CHF 628.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 628.30
1 G
CHF 1’205.80
2 G
CHF 2’188.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.3
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 4F-041-500MG
CHF 628.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(1Z)-N'-(cyanoacetyl)-2-(2-pyridinylsulfanyl)ethanehydrazonamide
Inchi Code
1S/C10H11N5OS/c11-5-4-9(16)15-14-8(12)7-17-10-3-1-2-6-13-10/h1-3,6-7,14H,4,12H2,(H,15,16)
InChIKey
IKUCUXYXOAXAJV-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4F-041
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4F-041
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)