Merck
KEY465195619
Key Organics / BIONET
methyl 2-[4-(2,2-dimethyl-3-oxoazetidin-1-yl)phenoxy]benzoate
Größe auswählen
500 MG
CHF 628.30
1 G
CHF 1’205.80
Lieferanten-SKU: 3X-0920-500MG
CHF 628.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 628.30
1 G
CHF 1’205.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
325.36
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 3X-0920-500MG
CHF 628.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-[4-(2,2-dimethyl-3-oxo-1-azetidinyl)phenoxy]benzoate
Inchi Code
1S/C19H19NO4/c1-19(2)17(21)12-20(19)13-8-10-14(11-9-13)24-16-7-5-4-6-15(16)18(22)23-3/h4-11H,12H2,1-3H3
InChIKey
QCFGFMBHDWYKOV-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3X-0920
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3X-0920
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)