Merck
KEY465195204
Key Organics / BIONET
4-(butan-2-yl)-2-[(E)-(hydroxyimino)methyl]phenol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.25
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
5-sec-butyl-2-hydroxybenzaldehyde oxime
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-3-8(2)9-4-5-11(13)10(6-9)7-12-14/h4-6,8,13H,3,7H2,1-2H3
InChIKey
LTYCIXKZBLDAHH-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3R-0104
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3R-0104
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)