Wichtige Dokumente
KEY465195055
Key Organics / BIONET
[1-benzyl-2-(benzylsulfanyl)-1H-imidazol-5-yl]methanol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 3M-506S-500MG
CHF 628.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 3M-506S-500MG
CHF 628.30
Iupac Name
[1-benzyl-2-(benzylsulfanyl)-1H-imidazol-5-yl]methanol
Inchi Code
1S/C18H18N2OS/c21-13-17-11-19-18(22-14-16-9-5-2-6-10-16)20(17)12-15-7-3-1-4-8-15/h1-11,21H,12-14H2
InChIKey
UHPMDGFWHBXXMC-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3M-506S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)